VWR® Q Path®, Úložný prostor, 2 zásuvky
631-1072
- Popis:Pořadač pro dvě kovové zásuvky
- Sekvence:03
- Bal.:1
Úložný organizér se dvěma kovovými zásuvkami pro uložení zapouštěcích kazet.
- Pro kazety 2×700
- Hmotnost: 16 kg
Úložný organizér se dvěma kovovými zásuvkami pro uložení zapouštěcích kazet.