Orders LinkContactUsLinkComponent
Non return valves
Non return valves
01, Non return valve with FKM valve disc, HDPE, 6 - 9 mm ID, max. 2 bar
Katalogové číslo VITL78593
Dodavatel:   VITLAB
Non return valves
Katalogové číslo VITL78593
Dodavatel:  VITLAB
Non return valves
Non return valves
01, Non return valve with FKM valve disc, HDPE, 6 - 9 mm ID, max. 2 bar
Přejít na:
Price
1 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
These non return valves are made from HDPE.
Specifikace
  • Popis:
    Non return valve with FKM valve disc
  • Materiál:
    HDPE
  • Sekvence:
    01
  • Velikost hadice/trubice:
    6 - 9 mm ID
  • Tlak:
    max. 2 bar