VWR® Q Path®, Posuvná skříň
631-1064
- Počet sklíček:1860
- Barva:Žlutá
- Popis:Posuvná skříň
- Materiál:Lepenka
- Š×H×V:290×295×90 mm
- Bal.:10
Posuvná skříň pro dlouhodobé skladování.
- Tuhá
- Laminované
- Stohovatelné
W×D×H: 290×295×90 mm
Colour: Yellow
Posuvná skříň pro dlouhodobé skladování.
W×D×H: 290×295×90 mm
Colour: Yellow