Orders LinkContactUsLinkComponent
Pressure filter holders
Pressure filter holders
Dodavatel:   MILLIPORE
Pressure filter holders
Dodavatel:  MILLIPORE
Certifikáty
Pressure filter holders
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These filter holders are ideal for ultra-cleaning or sterilising batch volumes of liquids.
  • Filter holder has reservoir to hold liquid for batch filtration
  • Autoclavable with membrane in place for sterile filtration
The cylindrical barrel holds 100 or 340 ml of liquid, which is filtered by externally applied gas pressure through a suitable filter supported on the holder base.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • MILYXX4004700
  • MILYXX4004740
  • Filtrační plocha:
  • 11,3 cm²
  • 11,3 cm²
  • Přípojka pro příkon/výkon spojení:
  • 9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
  • 9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
  • Maximální vstupní tlak:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Kapacita
    Pro Ø
    Výška
    Ø vněj.
    Dostupnost
    Price
  • MILYXX4004700
    Pressure filter holder
    Pressure filter holder
    01
    Nerezová ocel
    100 ml
    47 mm
    292 mm
    70 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 54 226,04 Kč
    54 226,04 Kč
    1 * 1 KS
       54 226,04 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILYXX4004700
    Filtrační plocha
    11,3 cm²
    Přípojka pro příkon/výkon spojení
    9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
    Maximální vstupní tlak
    6,9 bar
  • MILYXX4004740
    Pressure filter holder
    Pressure filter holder
    02
    Nerezová ocel
    340 ml
    47 mm
    533 mm
    70 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILYXX4004740
    Filtrační plocha
    11,3 cm²
    Přípojka pro příkon/výkon spojení
    9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
    Maximální vstupní tlak
    6,9 bar
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Filter support screen, stainless steel, 47 mm
    Filter support screen, stainless steel, 47 mm
    MILYXX4004704
    2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 350,30 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Locking ring gasket, PTFE
    Locking ring gasket, PTFE
    MILYXX4004714
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 4 461,52 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • O-rings, PTFE
    O-rings, PTFE
    MILYXX4004716
    5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 6 692,91 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasket
    Replacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasket
    MILYXX40047RK
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 700,60 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PVC tubing 3 m with I.Ø. 9,5 mm
    PVC tubing 3 m with I.Ø. 9,5 mm
    MILYXX6700034
    4
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 816,22 Kč