Orders LinkContactUsLinkComponent
Epifluorescence Filter Holder
Epifluorescence Filter Holder
Dodavatel:   MILLIPORE
Epifluorescence Filter Holder
Dodavatel:  MILLIPORE
Certifikáty
Epifluorescence Filter Holder
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Epifluorescence filter holder with stainless steel funnel and base, anodised aluminum spring clamp and silicone stopper.
  • Ideal for bacteriological analysis by epifluorescence microscopy
Designed for accurate, quantitative vacuum filtration of samples for bacteriological analysis. The highly polished stainless-steel funnel prevents bacteria cells from adhering to the surface.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • MILYXF3001200
  • MILYXF2014725
  • Filtrační plocha:
  • 0,7 cm²
  • 0,7 cm²
  • Přípojka pro příkon/výkon spojení:
  • Funnel/no. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 L filtering flask
  • Funnel/no. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 L filtering flask
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Kapacita
    Pro Ø
    Type
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Nerezová ocel
    250 ml
    13 mm
    Epifluorescence
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILYXF3001200
    Filtrační plocha
    0,7 cm²
    Přípojka pro příkon/výkon spojení
    Funnel/no. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 L filtering flask
  • 02
    Nerezová ocel
    250 ml
    47 mm
    Analytical
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILYXF2014725
    Filtrační plocha
    0,7 cm²
    Přípojka pro příkon/výkon spojení
    Funnel/no. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 L filtering flask