ContactUsLinkComponent
VWR® Q Path®, Posuvná skříň
VWR® Q Path®, Posuvná skříň
Catalog # 631-1079
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Q Path®, Posuvná skříň
Catalog # 631-1079
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Počet sklíček:
    5
  • Barva:
    Průsvitná
  • Popis:
    Přepravní obaly
  • Materiál:
    Plast
  • Š×H×V:
    82×30×18 mm
  • Bal.:
    500
Specifications
About this item
Tento box na pět sklíček zabraňuje rozbití nebo přilepení předmětů. Může být použit pro aplikace v cytologii, jako jsou konvenční nátěry.
W×D×H: 82×30×18 mm