Utěrka pro přípravu povrchu, KIMTECH PREP*
Catalog # 115-1554
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Balené:25/balení
- Barva:Modrá
- D׊:400×400 mm
- Bal.:25
Specifications
About this item
Tuto vysoce absorpční, mnohoúčelovou čistící a leštící utěrku, která je vyrobená z mikrovlákna, lze používat vlhkou nebo suchou. Je účinná v zachycování a odstraňování částic z různých povrchů.
- Nízké uvolnění vláken, což snižuje riziko kontaminace procesu
- Lze prát 300 krát v pračce
- Jemná a pružná
- Bez obsahu silikonu, šité okraje