Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Sampling fork, individually packed, Bílá, 155 mm
  215-2296
   Low Manufacturing Impact
 :   Corning
Sampling fork, Corning® Gosselin™
  215-2296
 :  Corning
   Low Manufacturing Impact
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Sampling fork, individually packed, Bílá, 155 mm
15 290,00 Kč
1 * 1.000 KS
PS, white.
  • Food contact approved: Raw material is compliant with regulation EC No. 1935/2004
  • Ideal for dairy industries
  • Sterile
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Sampling fork, individually packed
  • Délka:
    155 mm
  • Cat. No.:
    215-2296
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    RECs, ISO 14001 - Borre
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact