Waste bin, B2, Tork®
Bílá, 20 L, 216×326×377 mm
Katalogové číslo 115-1621
Dodavatel: Essity
Přejít na:
Product Details & Documents
Plastic.
- Practical
- Easy to use
Wall-mounted small model.
Specifikace
- Kapacita:20 L
- Barva:Bílá
- Š×H×V:216×326×377 mm