ContactUsLinkComponent
Filtrační destičky, 96-jamek, His MultiTrap™ TALON®
Filtrační destičky, 96-jamek, His MultiTrap™ TALON®
Katalogové číslo 29-0005-96
Dodavatel:  Cytiva
undefined
Filtrační destičky, 96-jamek, His MultiTrap™ TALON®
Katalogové číslo 29-0005-96
Dodavatel:  Cytiva
Specifikace
  • Popis:
    His MultiTrap™ TALON®, 96-jamková destička
  • Environmentally Preferable:
  • Bal.:
    4
Specifikace
O tomto produktu
Mnohojamkové destičky His MultiTrap™ TALON® jsou navrženy pro vysoce výkonný screening proteinu označeného histidinem od klarifikovaného buněčného lyzátu. Předbalené destičky His MultiTrap™ TALON® jsou vyrobeny s velkou reprodukovatelností a ohledem na objemy jamek a médií pro konzistentní výsledky.Průměrná čistota His MultiTrap TALON® je >85% s výtěžkem až 1 mg/jamka. Únik kobaltových iontů z média TALON® Superflow™ je zanedbatelný. Destičky His MultiTrap™ TALON® jsou používány manuálně s vakuem nebo odstřeďováním, nebo v kapalné manipulační stanici.
  • až 1 mg čistého proteinu s označeným histidinem na jamku
  • velké objemy vzorků mohou být použity všechny najednou
Předplněno 50 µl média TALON® Superflow™ cobalt-IMAC (imobilní kovově afinitní chromatografie) pro reprodukovatelný a vysoce výkonný screening, nabízí odlišnou selektivitu v porovnání s médii s niklem.