ContactUsLinkComponent
Affinity chromatography columns, MBPTrap™ HP
Affinity chromatography columns, MBPTrap™ HP
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
Affinity chromatography columns, MBPTrap™ HP
Dodavatel:  Cytiva
Specifikace
  • Catalog No:
  • 29-0486-41
  • 28-9187-78
  • 28-9187-79
  • 28-9187-80
  • Maximální tlak:
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • Uskladnění:
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together