ContactUsLinkComponent
Affinity chromatography media, Ni Sepharose™ High Performance
Affinity chromatography media, Ni Sepharose™ High Performance
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
Affinity chromatography media, Ni Sepharose™ High Performance
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
Specifikace
  • Rozsah pH:
    3 - 12
  • Matice:
    Highly cross-linked agarose, 6%
  • Skladovací teplota:
    4 - 30 °C
  • Kapacita vázání:
    At least 40 mg histidine-tagged protein/ml
  • Celková iontová kapacita:
    15 µmol Ni2+/ml