ContactUsLinkComponent
Ion exchange chromatography media, Capto™ S
Ion exchange chromatography media, Capto™ S
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
Ion exchange chromatography media, Capto™ S
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
Specifikace
  • Rozsah pH:
    4 - 12
  • Matice:
    Highly cross-linked agarose with dextran surface extender
  • Ligand:
    Sulfonate group
  • Skladovací teplota:
    4 - 30 °C
  • Celková iontová kapacita:
    0,11 - 0,14 mmol Na+/ml