ContactUsLinkComponent
Hydrophobic interaction chromatography media, Capto™ SP ImpRes
Hydrophobic interaction chromatography media, Capto™ SP ImpRes
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
Hydrophobic interaction chromatography media, Capto™ SP ImpRes
Dodavatel:  Cytiva
Specifikace
  • Rozsah pH:
    4 - 12
  • Matice:
    High-flow agarose
  • Ligand:
    Sulfonate group
  • Skladovací teplota:
    4 - 30 °C
  • Kapacita vázání:
    >70 mg lysozyme, >95 mg BSA
  • Celková iontová kapacita:
    0,13 - 0,16 mmol H+/ml
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together