VWR®, Digital Timer, One Channel
Catalog # 609-0184
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Barva:Bílá
- Popis:Digital timer, single channel
- Velikost:46×12×88 mm
- Š×H×V:46×12×88 mm
- Přesnost:±0,01 %
- Bal.:1
Specifications
About this item
Hmotnost: 35,4 g.
- Velký LCD (34×13 mm)
- Odpočítává od 99 minut 59 sekund
- Hlasitý 30sekundový alarm, ztišený ručně nebo se automaticky vypne po 30 sekundách
- Paměťová funkce vhodná pro opakované testy, eliminuje nutnost znovu zadávat časy testů
- Lze umístit na inkubátory, chladničky a trouby pomocí magnetu na zadní straně
Delivery information: baterii typu LR44 , magnet, upínací pásky Velcro® a kalibrační certifikát.