ContactUsLinkComponent
Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ Capto™ DEAE
 :  Cytiva
undefined
Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ Capto™ DEAE
 :  Cytiva
  • Catalog No:
  • 29-4004-57
  • 28-9165-37
  • 28-9165-40
  • Maximální tlak:
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • Rozsah pH:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Uskladnění:
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
  • 4...30 °C, 20% Ethanol
Frequently Bought Together