ContactUsLinkComponent
Affinity chromatography columns, HiTrap™ Protein L
Affinity chromatography columns, HiTrap™ Protein L
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
Affinity chromatography columns, HiTrap™ Protein L
Dodavatel:  Cytiva
Specifikace
  • Catalog No:
  • 17-5478-15
  • 17-5478-51
  • 29-0486-65
  • 17-5478-55
  • Maximální tlak:
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • Rozsah pH:
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • Uskladnění:
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol
  • 2 to 8 °C, 20% Ethanol