ContactUsLinkComponent
Gel filtration columns, HiPrep™ with Sephacryl® S-300 HR
Gel filtration columns, HiPrep™ with Sephacryl® S-300 HR
Dodavatel:  Cytiva
Certifikáty
undefined
Gel filtration columns, HiPrep™ with Sephacryl® S-300 HR
Dodavatel:  Cytiva
Specifikace
  • Catalog No:
  • 17-1167-01
  • 17-1196-01
  • Maximální tlak:
  • 1,5 bar
  • 1,5 bar
  • Rozsah pH:
  • 3 - 11
  • 3 - 11
  • Uskladnění:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol