0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy hustotní
Density standard, water
Density standard, water
Density standard, water
Katalogové číslo 614-1802
Dodavatel:
Mettler - Toledo
Číslo CAS:
Certifikáty
Expand image
Density standard, water
Katalogové číslo 614-1802
Dodavatel:
Mettler - Toledo
Číslo CAS:
Certifikáty
Specifikace
Bal.:
10
Popis:
Hustotní standard, 0,998 g/cm³, certifikovaný při 20 °C, nejistota (typicky) 0,001 g/cm³, 6ml sáčky
Sekvence:
10
Specifikace
O tomto produktu
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation