Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottle, LDPE
Dropping bottle, LDPE
20 ml, 56 mm, 31 mm, GL 14
Katalogové číslo SEMA0021
Dodavatel:   SEMADENI
Dropping bottle, LDPE
Katalogové číslo SEMA0021
Dodavatel:  SEMADENI
Dropping bottle, LDPE
Dropping bottle, LDPE
20 ml, 56 mm, 31 mm, GL 14
Přejít na:
Price
77,30 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Dropping bottle with a long tip and cap holder at the tape.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    31 mm
  • Závit:
    GL 14
  • Kapacita:
    20 ml
  • Výška:
    56 mm