Držáky stříkačkových filtrů, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Certificates
About this item
Držáky s fitingy luer lock připojené k standardní stříkačce nabízí rychlou a snadnou klarifikaci, sterilizaci a odstranění částic z malých objemů vzorků, typicky pro HPLC aplikace. Též verze z Nerezová ocel.
They contain PTFE gaskets and O-rings which allow the membrane to be autoclaved in place without the filter sticking to the holder. Also available in PP.
Frequently Bought Together