ContactUsLinkComponent
Jodid draselný
Jodid draselný
Catalog # RC-151
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Jodid draselný
Catalog # RC-151
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,07727
Boiling Pt:1330 °C (1013 hPa)
Melting Pt:686 °C
Density:3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-659-4
CAS Number:7681-11-0
Formula:Kl
MDL Number:MFCD00011405