ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Katalogové číslo RC-123
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
Chlorid draselný
Katalogové číslo RC-123
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:14,07621
Bod varu:1420 °C (1013 hPa)
Bod tání:773 °C
Hustota:1,98 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-211-8
Číslo CAS:7447-40-7
Vzorec:KCl
MDL číslo:MFCD00011360