ContactUsLinkComponent
Tetraboritan dvojlithný, BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis, J.T.Baker®
Korozi způsobující
Zdraví
Dráždivý
Tetraboritan dvojlithný, BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis, J.T.Baker®
Katalogové číslo 4503-01
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Zdraví
Dráždivý
Tetraboritan dvojlithný, BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis, J.T.Baker®
Katalogové číslo 4503-01
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    1.95 - 2.05
  • B₂O₃/Li₂O Ratio:
    1.95 - 2.05
  • Loss on Drying at 285°C:
    ≤ 1 %
  • Lithium Oxide (Li2O):
    ≥ 17.0 %
  • Water (H₂O):
    ≤ 1.0 %
  • Ferric Oxide (Fe2O3):
    ≤ 0.03 %
  • Sodium (Na):
    ≤ 0.015 %
  • Calcium (Ca):
    ≤ 0.015 %
  • Silicon Dioxide (SiO2):
    ≤ 0.03 %
  • Titanium Dioxide (TiO2):
    ≤ 0.02 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:14,05524
Bod tání:918 °C
Hustota:1,4 g/cm³ (25 °C)
EINECS:234-514-3
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:12007-60-2
Vzorec:Li₂B₄O₇
MDL číslo:MFCD00011083