ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 1.0 M KCl volumetric solution, Fluka™
Chlorid draselný 1.0 M KCl volumetric solution, Fluka™
Catalog # 60121-1L
CAS Number:  
Chlorid draselný 1.0 M KCl volumetric solution, Fluka™
Catalog # 60121-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.995 - 1.005
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1 g/cm³
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360