ContactUsLinkComponent
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP) 5 mg, tablets
Catalog # J61401.KN
CAS Number:  
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP) 5 mg, tablets
Catalog # J61401.KN
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    100
  • Sekvence:
    0100
Specifications
About this item
 :
Melting Pt:300 °C
Storage Temperature:Refrigerator
EINECS:224-246-5
CAS Number:333338-18-4
 :71735-29-0
Formula:C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MDL Number:MFCD00066288