Pyrogalol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
3445, Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap, 125 g
Dodavatel: Avantor
Pyrogalol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalogové číslo 0289-04
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS: 87-66-1
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Číslo CAS:87-66-1
- Vzorec:C₆H₆O₃
- MDL číslo:MFCD00002192
- Molecular Weight:126.11
- Merck Index:13,08090
- Bod varu:309 °C (1013 hPa)
- Bod tání:130…135 °C
- Hustota:1,453 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:201-762-9
- ADR:6.1,III
- :Density: 1,453 g/cm³ (20 °C)
- UN:2811
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Výsledky testů specifikací
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- Melting Point:131.0 - 135.0 °C
- Residue after Ignition:≤0.005 %
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Sulfate (SO₄):≤0.005 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.001 %
- Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm
- Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs:—
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
- Bal.:125 g
- Sekvence:3445