ContactUsLinkComponent
Jodičnan draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Jodičnan draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 38120-1EA
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Jodičnan draselný concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 38120-1EA
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Ampoule
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:100 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-831-9
ADR:5.1,II
Číslo CAS:7758-05-6
Vzorec:KlO₃
MDL číslo:MFCD00011406