Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 4 L
Katalogové číslo 41006.
Dodavatel:   Biotium
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Katalogové číslo 41006.
Dodavatel:  Biotium
Číslo CAS:  
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 4 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 L
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    4 L
  • Popis:
    TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)