ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 0.075 mol/l (0.075 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný 0.075 mol/l (0.075 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALP9327-100ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Chlorid draselný 0.075 mol/l (0.075 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALP9327-100ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360