ContactUsLinkComponent
Divinyl sulphone stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Toxický
Korozi způsobující
Divinyl sulphone stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.21215.0010
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Toxický
Korozi způsobující
Divinyl sulphone stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.21215.0010
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 ml
  • Sekvence:
    2275
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -26 °C
  • Molar Mass:
    118.16 g/mol
  • Boiling Point:
    234.3 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    1.05 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    102 °C
  • Refractive Index:
    1.473 (27 °C, 589 nm)
  • Density:
    1.18 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
 :118.16 g/mol
ADR:6.1 (8),I
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Stabilised with hydroquinone (HQ)
EINECS:201-057-6
UN:2927
 :GHS06
 :GHS05
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:77-77-0
Vzorec:C₄H₆O₂S
MDL číslo:MFCD00008623