0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Jodičnan draselný
Jodičnan draselný 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Jodičnan draselný 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
34273-1L
:
Honeywell Chemicals
:
Jodičnan draselný 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
34273-1L
:
Honeywell Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
Factor:
0.998 - 1.002
:
:
1,000 g/cm³
:
Ambient
:
231-791-2
:
7758-05-6
:
KlO₃
:
MFCD00011406