Jodičnan draselný concentrate for dilution to 1/60 mol/l (0.1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 4676.
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass ampoule
- Bal.:1 Ampoul
- Sekvence:0501
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-831-9
Číslo CAS:7758-05-6
Vzorec:KlO₃
MDL číslo:MFCD00011406