Cable for padlocks, Cobra
Černá
Katalogové číslo 238-0032
Dodavatel: Brady
Přejít na:
Product Details & Documents
Flexible cable with protective coating for use with a padlock.
Material: Steel wire, PVC coated
Diameter: 8 mm
Length: 200 cm
Specifikace
- Barva:Černá