ContactUsLinkComponent
Mechanical overhead stirrer, RW 28 digital
 :  IKA
undefined
Mechanical overhead stirrer, RW 28 digital
 :  IKA
  • Catalog No:
  • 441-0329
  • Model:
  • RW 28 digital
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
  • 80 L
  • Maximální viskozita:
  • 50000 mPas
  • Rozsah rychlosti I:
  • 60 - 400 min⁻¹
  • Rozsah rychlosti II:
  • 240 - 1400 min⁻¹
  • Maximální kroutící moment:
  • 900 Ncm
  • Rozsah úponu:
  • 1 - 10 mm
  • Napájení - příkon/výkon motoru:
  • 220/90 W
  • Š×H×V:
  • 123×252×364 mm
  • Hmotnost:
  • 7,5 kg
Frequently Bought Together