Baňky volumetrické, třída A, bílá stupnice, certifikát šarže USP, BLAUBRAND®
Supplier: Brand
Certificates
About this item
Borosilikátové sklo 3,3, hnědé, s hnědou skleněnou zátkou nebo zátkou PP.
- kalibrace na obsahovat (TC, In)
- značky a nápisy ve vysoce kontrastním bílém smaltu
- označení DE-M
- s certifikátem šarže USP, na vyžádání též k dispozici s certifikátem dle USP
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042.
Specifications
- Catalog No:
- 612-5423
- 612-4830
- 612-5421
- 612-4833
- 612-5420
- 612-4829
- 612-5424
- 612-5422
- 612-4831
- 612-5419
- 612-4832
- 612-4824
- 612-5428
- 612-5425
- 612-5427
- 612-5426
- 612-4826
- 612-4825
- 612-4828
- 612-4827
- Environmentally Preferable:
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
- Udržitelná balení
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberBrand BLAUBRAND® Volumetric Instruments USP Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
Technical Note BRAND Volumetric Flasks
Application Notes
Frequently Bought Together