Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter holders, Hydrosol™
Nerezová ocel, 650 ml, 47 mm, 229 mm, 114 mm
Katalogové číslo MILYXX2004720
Dodavatel:   MILLIPORE
Filter holders, Hydrosol™
Katalogové číslo MILYXX2004720
Dodavatel:  MILLIPORE
Filter holders, Hydrosol™
Filter holders, Hydrosol™
Nerezová ocel, 650 ml, 47 mm, 229 mm, 114 mm
Price
41 304,56 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This filter holder is suitable for particulate and biological contamination analysis via vacuum filtration.
  • Not autoclavable with filter in place
 : Includes grounding set for use with flammable liquids.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    114 mm
  • Pro Ø:
    47 mm
  • Kapacita:
    650 ml
  • Výška:
    229 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Cat. No.:
    MILYXX2004720
  • Přípojka pro příkon/výkon spojení:
    Outlet : No.8 perforated silicone stopper in 1 l flask
  • Filtrační plocha:
    9,6 cm²
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Chemical duty vacuum/pressure pump, 220 V
    Chemical duty vacuum/pressure pump, 220 V
    MILYWP6122050
    4
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 33 500,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • High output vacuum/pressure pump 100 V
    High output vacuum/pressure pump 100 V
    MILYWP6210060
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • High output vacuum/pressure pump 115 V
    High output vacuum/pressure pump 115 V
    MILYWP6211560
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • High output pump, 220 V/50 Hz
    High output pump, 220 V/50 Hz
    MILYWP6222050
    9
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 44 841,15 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • High output pump maintenance kit
    High output pump maintenance kit
    MILYWP62MNT00
    7
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT - 4 269,51 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • High output pump rebuild kit, 230 V
    High output pump rebuild kit, 230 V
    MILYWP62RBDEU
    8
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT - 10 673,78 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel support frit
    Stainless steel support frit
    MILYXF2004758
    15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 313,99 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Base, with screen gasket and stopper
    Base, with screen gasket and stopper
    MILYXX2004702
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 26 284,72 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Gasket, PTFE
    Gasket, PTFE
    MILYXX2004703
    6
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 4 461,52 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Funnel and locking ring assembly, stainless steel
    Funnel and locking ring assembly, stainless steel
    MILYXX2004704
    5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 38 101,80 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Support screen, 47 mm, stainless steel
    Support screen, 47 mm, stainless steel
    MILYXX2004708
    17
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 553,85 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement parts kit for hydrosol holder
    Replacement parts kit for hydrosol holder
    MILYXX20047RK
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT - 11 154,44 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Tubing, silicone, length 1,4 m, I.Ø 4,8 mm, autoclavable
    Tubing, silicone, length 1,4 m, I.Ø 4,8 mm, autoclavable
    MILYXX7100004
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 910,11 Kč