ContactUsLinkComponent
Utěrky pro čisté prostory, MicroGenesis™
Utěrky pro čisté prostory, MicroGenesis™
  CONTLWMM0100
 :  CONTEC
undefined
Utěrky pro čisté prostory, MicroGenesis™
  CONTLWMM0100
 :  CONTEC
  • Balené:
    100 ks/sáček, 8 sáčků/balení
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Utěrky z mikrovlákna, práno v čistých prostorách
  • D׊:
    310×250 mm
  • Model:
    Micro Genesis™
  • Vlákna (>100 µm):
    10×10³/m²
  • Základní hmostnost:
    120 g/m²
  • Generace částic (>=0.5 µm):
    10 × 10⁶/m²
  • Savost - vnější:
    575 ml/m²
  • Absorbance - rychlost:
    1 s
  • Savost - vnitřní:
    5,0 ml/g
  • Extrakty - za použití deionizované vody:
    0,015 g/m²
  • Extrakty - za použití izopropylalkoholu:
    0,015 g/m²
  • Bal.:
    800
Při výrobě utěrky byla použita 100% polyesterová vlákna vetkaná do termálně spojovaného polypropylenu.
  • Extrémně nízká tvorba částic
  • Měkká textura, funguje dobře za mokra i za sucha
  • Bez silikonu
  • Bezpečné pro použití se všemi dezinfekčními prostředky včetně bělidel a kvartérního amonia
Utěrky vyrobené z mikrovlákna (microdenier) pro rychlý a účinný sběr a úklid nečistot a částic prachu, oleje, mastnoty a dalších kontaminantů při práci v čistých prostorách a dalších kritických aplikacích. Díky speciálně technice výroby je mikrovlákno je použito pouze na povrchu tkaniny, zatímco švy jsou chráněny termálně spojovaným materiálem.
Barva: Bílá.