Di-n-octyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
Katalogové číslo PROOCILDLM16301.2
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:93952-13-7
- Popis:Di-n-octyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
- Vzorec:C₂₄H₃₈O₄
- Popis:Di-n-octyl phthalate-[ring-D4]