ContactUsLinkComponent
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
Catalog # PROOCILDLM13681.2
CAS Number:  
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
Catalog # PROOCILDLM13681.2
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    93951-87-2
  • Popis:
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
  • Vzorec:
    C₂₄H₃₈O₄
  • Popis:
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D4]