Benzyl butyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
Catalog # PROOCILDLM13691.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:93951-88-3
- Popis:Benzyl butyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in n-nonane (98% D)
- Vzorec:C₁₉H₂₀O₄
- Popis:Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]