Stroncium 100 mg/l Sr in dil. kyselině dusičné standard pro ICP-MS
Catalog # ACSDM356.2NP.L1
Dodavatel: CPACHEM
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:100 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Strontium
- Symbol:Sr