ContactUsLinkComponent
Yttrium standard solution, 100 mg/l Y in dil. kyselině dusičné standard pro ICP-MS
  89149.180
 :  CPACHEM
 :  
Yttrium standard solution, 100 mg/l Y in dil. kyselině dusičné standard pro ICP-MS
  89149.180
 :  CPACHEM
 :  
  • Koncentrace:
    100 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Yttrium
  • Symbol:
    Y