ContactUsLinkComponent
Antimon 10.000 mg/l Sb in 10% kyselině dusičné with 2% kyselina fluorovodíková standard pro ICP
Catalog # ACSDC150.10N2FP.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Antimon 10.000 mg/l Sb in 10% kyselině dusičné with 2% kyselina fluorovodíková standard pro ICP
Catalog # ACSDC150.10N2FP.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    10% HNO₃+2% HF
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Antimon
  • Symbol:
    Sb