Dimethachlor
Katalogové číslo EHERC12670000
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:256-625-6
Číslo CAS:50563-36-5
Vzorec:C₁₃H₁₈ClNO₂
MDL číslo:MFCD00055472