Boron standard solution, 1.000 mg/l B in dil. kyselině dusičné standard pro ICP
Catalog # ACSDC005.2NP.L25
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 mL
- Nástavec:Boron
- Symbol:B