0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Chlordane 1,000 µg/ml in isooctane, Supelco®
Chlordane 1,000 µg/ml in isooctane, Supelco®
Chlordane 1,000 µg/ml in isooctane, Supelco®
Katalogové číslo 48065-U
Dodavatel:
Merck
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Chlordane 1,000 µg/ml in isooctane, Supelco®
Katalogové číslo 48065-U
Dodavatel:
Merck
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1
Čí. CAS:
57-74-9
Popis:
Chlordane 1,000 µg/ml in isooctane
M-Clarity quality level:
MQ100
Vzorec:
C₁₀H₆Cl₈
Popis:
Chlordane
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu