Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic refractometer, SMART-1
Automatic refractometer, SMART-1
SMART-1 automatic refractometer, 0 - 95 °B
Katalogové číslo ATAG3150
Dodavatel:   Atago
Automatic refractometer, SMART-1
Katalogové číslo ATAG3150
Dodavatel:  Atago
Automatic refractometer, SMART-1
Automatic refractometer, SMART-1
SMART-1 automatic refractometer, 0 - 95 °B
Přejít na:
Price
106 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
  • Efficient operation
  • Three button design: Zero/Start/Scale
  • Scales include Brix, inverted sugar concentration, high fructose corn syrup (HFCS-55, HFCS-42)
Specifikace
  • Rozsah:
    0 - 95 °B
  • Popis:
    SMART-1 automatic refractometer
  • Hmotnost:
    2 kg
  • Cat. No.:
    ATAG3150
  • Přesnost teploty:
    ±0,10 °C
  • Čitelnost:
    0,01 °BRix
  • Zdroj světla:
    LED
  • Š×H×V:
    120×270×90 mm
  • Rozsah teplotní kompenzace:
    5…40 °C
  • Spektrum:
    Optical glass
  • Měření teploty:
    5…40 °C
  • Přesnost:
    ±0,05 °Brix