Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
500 ml, 73 mm, 351 mm
Katalogové číslo 614-0005
Dodavatel:   VITLAB
Hydrometer cylinders
Katalogové číslo 614-0005
Dodavatel:  VITLAB
Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
500 ml, 73 mm, 351 mm
Přejít na:
Price
841,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Cylinder, made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Robust and stable
With spout and overflow vessel. This ensures that the hydrometer can be read with a completely filled cylinder.
Specifikace
  • Kapacita:
    500 ml
  • V vnitř.:
    351 mm
  • Vnitř. Ø:
    73 mm