ContactUsLinkComponent
Electronic overhead stirrer, RS9001
Electronic overhead stirrer, RS9001
  BOCHRS9001
 :  BOCHEM
undefined
Electronic overhead stirrer, RS9001
  BOCHRS9001
 :  BOCHEM
  • Maximální viskozita:
    100000 mPas
  • Popis:
    RS 9001 overhead stirrer
  • Model:
    RS 9001
  • Rozsah rychlosti:
    50 - 1000 min⁻¹
  • Š×H×V:
    90×145×180 mm
  • Průměr tyče:
    10 mm
  • Maximální kroutící moment:
    220 Ncm
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
    40 L
  • Napájení - příkon/výkon motoru:
    130/120 W
  • Hmotnost:
    3,5 kg
  • Bal.:
    1
Stirrer with gear for stirring media with high viscosity. Laboratory stirrer with variable and constant speed range for media.
  • Digital LCD display
  • Digital timer function (99 hours)
  • Speed range infinitely variable at/with high quiet running
  • Convenient user interface
  • Overload protection and over-heat protection functions
  • Smooth start and change of the stirring speed
  • Impeller can be plugged through
Suitable for most stirring tasks in a laboratory.